missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SPSB2 Protein

A cDNA sequence encoding the SPSB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13587-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994059

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SPSB2 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SPSB2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGQTAL AGGSSSTPTP QALYPDLSCP EGLEELLSAP PPDLGAQRRH GWNPKDCSEN IEVKEGGLYF ERRPVAQSTD GARGKRGYSR GLHAWEISWP LEQRGTHAVV GVATALAPLQ TDHYAALLGS NSESWGWDIG RGKLYHQSKG PGAPQYPAGT QGEQLEVPER LLVVLDMEEG TLGYAIGGTY LGPAFRGLKG RTLYPAVSAV WGQCQVRIRY LGERRAEPHS LLHLSRLCVR HNLGDTRLGQ VSALPLPPAM KRYLLYQ
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales