Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRY4 Protein
A cDNA sequence encoding the SPRY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SPRY4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934059
|
enQuireBio™
QP13585-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924059
|
enQuireBio™
QP13585-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914059
|
enQuireBio™
QP13585-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SPRY4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SPRY4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPPIPQ SAPLTPNSVM VQPLLDSRMS HSRLQHPLTI LPIDQVKTSH VENDYIDNPS LALTTGPKRT RGGAPELAPT PARCDQDVTH HWISFSGRPS SVSSSSSTSS DQRLLDHMAP PPVADQASPR AVRIQPKVVH CQPLDLKGPA VPPELDKHFL LCEACGKCKC KECASPRTLP SCWVCNQECL CSAQTLVNYG TCMCLVQGIF YHCTNEDDEG SCADHPCSCS RSNCCARWSF MGALSVVLPC LLCYLPATGC VKLAQRGYDR LRRPGCRCKH TNSVICKAAS GDAKTSRPDK PF | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |