Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-2B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8026-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001006682.1
Spindlin-2B Protein
Research Use Only
SPIN2B
Recombinant Protein
E. coli
MKTPNAQEAE GQQTRAAAGR ATGSANMTKK KVSQKKQRGR PSSQPRRNIV GCRISHGWKE GDEPITQWKG TVLDQVPINP SLYLVKYDGI DCVYGLELHR DERVLSLKIL SDRVASSHIS DANLANTIIG KAVEHMFEGE HGSKDEWRGM VLAQAPIMKA WFYITYEKDP VLYMYQLLDD YKEGDLRIMP ESSESPPTER EPGGVVDGLI GKHVEYTKED GSKRIGMVIH QVEAKPSVYF IKFDDDFHIY VYDLVKKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
474343
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol