Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sperm-egg fusion protein Juno Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sperm-egg fusion protein Juno, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6052-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989639
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186135.1
Sperm-egg fusion protein Juno Protein
Research Use Only
IZUMO1R
Recombinant Protein
E. coli
GDELLNICMN AKHHKRVPSP EDKLYEECIP WKDNACCTLT TSWEAHLDVS PLYNFSLFHC GLLMPGCRKH FIQAICFYEC SPNLGPWIQP VGSLGWEVAP SGQGERVVNV PLCQEDCEEW WEDCRMSYTC KSNWRGGWDW SQGKNRCPKG AQCLPFSHYF PTPADLCEKT WSNSFKASPE RRNSGRCLQK WFEPAQGNPN VAVARLFASS APSWELSYTI MVCSLFLPFL S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
390243
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol