Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sorting nexin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sorting nexin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7609-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229862.1
Sorting nexin-1 Protein
Research Use Only
SNX1
Recombinant Protein
E. coli
MASGGGGCSA SERLPPPFPG LEPESEGAAG GSEPEAGDSD TEGEDIFTGA AVVSKHQSPK ITTSLLPINN GSKENGIHEE QDQEPQDLFA DATVELSLDS TQNNQKKVLA KTLISLPPQE ATNSSKPQPT YEELEEEEQE DQFDLTVGIT DPEKIGDGMN AYVAYKVTTQ TSLPLFRSKQ FAVKRRFSDF LGLYEKLSEK HSQNGFIVPP PPEKSLIGMT KVKVGKEDSS SAEFLEKRRA ALERYLQRIV NHPTMLQDPD VREFLEKEEL PRAVGTQTLS GAGLLKMFNK ATDAVSKMTI KMNESDIWFE EKLQEVECEE QRLRKLHAVV ETLVNHRKEL ALNTAQFAKS LAMLGSSEDN TALSRALSQL AEVEEKIEQL HQEQANNDFF LLAELLSDYI RLLAIVRAAF DQRMKTWQRW QDAQATLQKK REAEARLLWA NKPDKLQQAK DEILEWESRV TQYERDFERI STVVRKEVIR FEKEKSKDFK NHVIKYLETL LYSQQQLAKY WEAFLPEAKA IS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6642
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol