Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPB Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | SNRPB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923919
|
enQuireBio™
QP13543-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903919
|
enQuireBio™
QP13543-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913919
|
enQuireBio™
QP13543-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SNRPB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNRPB is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MTVGKSSKML QHIDYRMRCI LQDGRIFIGT FKAFDKHMNL ILCDCDEFRK IKPKNSKQAE REEKRVLGLV LLRGENLVSM TVEGPPPKDT GIARVPLAGA AGGPGIGRAA GRGIPAGVPM PQAPAGLAGP VRGVGGPSQQ VMTPQGRGTV AAAAAAATAS IAGAPTQYPP GRGGPPPPMG RGAPPPGMMG PPPGMRPPMG PPMGIPPGRG TPMGMPPPGM RPPPPGMRGP PPPGMRPPRP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |