Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMUG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMUG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7679-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050131
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001230716.1
SMUG1 Protein
Research Use Only
SMUG1
Recombinant Protein
E. coli
MPQAFLLGSI HEPAGALMEP QPCPGSLAES FLEEELRLNA ELSQLQFSEP VGIIYNPVEY AWEPHRNYVT RYCQGPKEVL FLGMNPGPFG MAQTGVPFGE VSMVRDWLGI VGPVLTPPQE HPKRPVLGLE CPQSEGPRQS MGHEIKSELL MGGCSWIRGK IQCDRVQVRR PGFSSQL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23583
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol