Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCA2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001276325.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6595 |
Nombre | SMARCA2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16075210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055210
|
enQuireBio™
QP6698-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001276325.1 | |
SMARCA2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6595 | |
Research Use Only | |
SMARCA2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SYYTVAHAIS ERVEKQSALL INGTLKHYQL QGLEWMVSLY NNNLNGILAD EMGLGKTIQT IALITYLMEH KRLNGPYLII VPLSTLSNWT YEFDKWAPSV VKISYKGTPA MRRSLVPQLR SGKFNVLLTT YEYIIKDKHI LAKIRWKYMI VDEGHRMKNH HCKLTQVLNT HYVAPRRILL TGTPLQNKLP ELWALLNFLL PTIFKSCSTF EQWFNAPFAM TGERVDLNEE ETILIIRRLH KVLRPFLLRR LKKEVESQLP EKVEYVIKCD MSALQKILYR HMQAKGILLT DGSEKDKKGK GGAKTLMNTI MQLRKICNHP YMFQHIEESF AEHLGYSNGV INGAELYRAS GKFELLDRIL PKLRATNHRV LLFCQMTSLM TIMEDYFAFR NFLYLRLDGT TKSEDRAALL KKFNEPGSQY FIFLLSTRAG GLGLNLQAAD TVVIFDSDWN PHQDLQAQDR AHRIGQQNEV RVLRLCTVNS VEEKILAAAK YKLNVDQKVI QAGMFDQKSS SHERRAF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |