Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8419-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004588.1
Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Protein
Research Use Only
SNRPD2
Recombinant Protein
E. coli
MSLLNKPKSE MTPEELQKRE EEEFNTGPLS VLTQSVKNNT QVLINCRNNK KLLGRVKAFD RHCNMVLENV KEMWTEVPKS GKGKKKSKPV NKDRYISKMF LRGDSVIVVL RNPLIAGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6633
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol