Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small muscular Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small muscular protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8209-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055147.1
Small muscular Protein
Research Use Only
SMPX
Recombinant Protein
E. coli
MNMSKQPVSN VRAIQANINI PMGAFRPGAG QPPRRKECTP EVEEGVPPTS DEEKKPIPGA KKLPGPAVNL SEIQNIKSEL KYVPKAEQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
23676
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol