Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC25A20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC25A20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6693-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000378.1
SLC25A20 Protein
Research Use Only
SLC25A20
Recombinant Protein
E. coli
MADQPKPISP LKNLLAGGFG GVCLVFVGHP LDTVKVRLQT QPPSLPGQPP MYSGTFDCFR KTLFREGITG LYRGMAAPII GVTPMFAVCF FGFGLGKKLQ QKHPEDVLSY PQLFAAGMLS GVFTTGIMTP GERIKCLLQI QASSGESKYT GTLDCAKKLY QEFGIRGIYK GTVLTLMRDV PASGMYFMTY EWLKNIFTPE GKRVSELSAP RILVAGGIAG IFNWAVAIPP DVLKSRFQTA PPGKYPNGFR DVLRELIRDE GVTSLYKGFN AVMIRAFPAN AACFLGFEVA MKFLNWATPN L
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
788
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol