Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal-regulatory protein delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6686-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_848555.2
Signal-regulatory protein delta Protein
Research Use Only
SIRPD
Recombinant Protein
E. coli
FHVQQTEMSQ TVSTGESIIL SCSVPNTLPN GPVLWFKGTG PNRKLIYNFK QGNFPRVKEI GDTTKPGNTD FSTRIREISL ADAGTYYCVK FIKGRAIKEY QSGRGTQVFV TEQNPRPPKN RPAGRAGSRA HHDAHTCLSA LPERNSTNYF VQPCCCLRLL GLTGLLSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128646
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol