Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sialic acid-binding Ig-like lectin 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7774-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_998767.1
Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Research Use Only
SIGLEC15
Recombinant Protein
E. coli
FVRTKIDTTE NLLNTEVHSS PAQRWSMQVP PEVSAEAGDA AVLPCTFTHP HRHYDGPLTA IWRAGEPYAG PQVFRCAAAR GSELCQTALS LHGRFRLLGN PRRNDLSLRV ERLALADDRR YFCRVEFAGD VHDRYESRHG VRLHVTAAPR IVNISVLPSP AHAFRALCTA EGEPPPALAW SGPALGNSLA AVRSPREGHG HLVTAELPAL THDGRYTCTA ANSLGRSEAS VYLFRFHGAS GAST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
284266
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol