Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SFTPD / SP-D / SFTP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9395-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003010.4
SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
Research Use Only
SFTPD
Recombinant Protein
Yeast
AEMKTYSHRT MPSACTLVMC SSVESGLPGR DGRDGREGPR GEKGDPGLPG AAGQAGMPGQ AGPVGPKGDN GSVGEPGPKG DTGPSGPPGP PGVPGPAGRE GPLGKQGNIG PQGKPGPKGE AGPKGEVGAP GMQGSAGARG LAGPKGERGV PGERGVPGNT GAAGSAGAMG PQGSPGARGP PGLKGDKGIP GDKGAKGESG LPDVASLRQQ VEALQGQVQH LQAAFSQYKK VELFPNGQSV GEKIFKTAGF VKPFTEAQLL CTQAGGQLAS PRSAAENAAL QQLVVAKNEA AFLSMTDSKT EGKFTYPTGE SLVYSNWAPG EPNDDGGSED CVEIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6441
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol