Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6670-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002965.1
SerpinB4 Protein
Research Use Only
SERPINB4
Recombinant Protein
E. coli
MNSLSEANTK FMFDLFQQFR KSKENNIFYS PISITSALGM VLLGAKDNTA QQISKVLHFD QVTENTTEKA ATYHVDRSGN VHHQFQKLLT EFNKSTDAYE LKIANKLFGE KTYQFLQEYL DAIKKFYQTS VESTDFANAP EESRKKINSW VESQTNEKIK NLFPDGTIGN DTTLVLVNAI YFKGQWENKF KKENTKEEKF WPNKNTYKSV QMMRQYNSFN FALLEDVQAK VLEIPYKGKD LSMIVLLPNE IDGLQKLEEK LTAEKLMEWT SLQNMRETCV DLHLPRFKME ESYDLKDTLR TMGMVNIFNG DADLSGMTWS HGLSVSKVLH KAFVEVTEEG VEAAAATAVV VVELSSPSTN EEFCCNHPFL FFIRQNKTNS ILFYGRFSSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6318
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol