Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase 25 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase 25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6739-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258906.1
Serine / threonine-protein kinase 25 Protein
Research Use Only
STK25
Recombinant Protein
E. coli
MAHLRGFANQ HSRVDPEELF TKLDRIGKGS FGEVYKGIDN HTKEVVAIKI IDLEEAEDEI EDIQQEITVL SQCDSPYITR YFGSYLKSTK LWIIMEYLGG GSALDLLKPG PLEETYIATI LREILKGLDY LHSERKIHRD IKAANVLLSE QGDVKLADFG VAGQLTDTQI KRNTFVGTPF WMAPEVIKQS AYDFKADIWS LGITAIELAK GEPPNSDLHP MRVLFLIPKN SPPTLEGQHS KPFKEFVEAC LNKDPRFRPT AKELLKHKFI TRYTKKTSFL TELIDRYKRW KSEGHGEESS SEDSDIDGEA EDGEQGPIWT FPPTIRPSPH SKLHKGTALH SSQKPAEPVK RQPRSQCLST LVRPVFGELK EKHKQSGGSV GALEELENAF SLAEESCPGI SDKLMVHLVE RVQRFSHNRN HLTSTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10494
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol