Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/arginine-rich splicing factor 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7486-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001177934.1
Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
Research Use Only
SRSF10
Recombinant Protein
E. coli
MSRYLRPPNT SLFVRNVADD TRSEDLRREF GRYGPIVDVY VPLDFYTRRP RGFAYVQFED VRDAEDALHN LDRKWICGRQ IEIQFAQGDR KTPNQMKAKE GRNVYSSSRY DDYDRYRRSR SRSYERRRSR SRSFDYNYRR SYSPRNSRPT GRPRRSRSHS DNDRPNCSWN TQYSSAYYTS RKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10772
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol