Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/arginine-rich splicing factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6679-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001071634.1
Serine / arginine-rich splicing factor 1 Protein
Research Use Only
SRSF1
Recombinant Protein
E. coli
SGGGVIRGPA GNNDCRIYVG NLPPDIRTKD IEDVFYKYGA IRDIDLKNRR GGPPFAFVEF EDPRDAEDAV YGRDGYDYDG YRLRVEFPRS GRGTGRGGGG GGGGGAPRGR YGPPSRRSEN RVVVSGLPPS GSWQDLKDHM REAGDVCYAD VYRDGTGVVE FVRKEDMTYA VRKLDNTKFR SHEGETAYIR VKVDGPRSPS YGRSRSRSRS RSRSRSRSNS RSRSYSPRRS RGSPRYSPRH SRSRSRT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6426
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol