Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Septin-7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Septin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7576-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001779.3
Septin-7 Protein
Research Use Only
42985
Recombinant Protein
E. coli
SVSARSAAAE ERSVNSSTMV AQQKNLEGYV GFANLPNQVY RKSVKRGFEF TLMVVGESGL GKSTLINSLF LTDLYSPEYP GPSHRIKKTV QVEQSKVLIK EGGVQLLLTI VDTPGFGDAV DNSNCWQPVI DYIDSKFEDY LNAESRVNRR QMPDNRVQCC LYFIAPSGHG LKPLDIEFMK RLHEKVNIIP LIAKADTLTP EECQQFKKQI MKEIQEHKIK IYEFPETDDE EENKLVKKIK DRLPLAVVGS NTIIEVNGKR VRGRQYPWGV AEVENGEHCD FTILRNMLIR THMQDLKDVT NNVHYENYRS RKLAAVTYNG VDNNKNKGQL TKSPLAQMEE ERREHVAKMK KMEMEMEQVF EMKVKEKVQK LKDSEAELQR RHEQMKKNLE AQHKELEEKR RQFEDEKANW EAQQRILEQQ NSSRTLEKNK KKGKIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
989
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol