Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SELM / Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SELM / Selenoprotein M, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1347-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_536355.1
SELM / Selenoprotein 1
Research Use Only
SELM
Recombinant Protein
E. coli
ATAYRPDWNR LSGLTRARVE TCGGSQLNRL KEVKAFVTQD IPFYHNLVMK HLPGADPELV LLGRRYEELE RIPLSEMTRE EINALVQELG FYRKAAPDAQ VPPEYVWAPA KPPEETSDHA DL
Greater than 97.7% as determined by SDS-PAGE.
140606
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol