Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SELM / Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SELM / Selenoprotein M, was expressed in the hosts and tags indicated.
213.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_536355.1
ID de gen (Entrez) 140606
Nombre SELM / Selenoprotein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15973669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-100UG
100 μg
670.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15993669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-1MG
1 mg
2840.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15983669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1347-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_536355.1
SELM / Selenoprotein 1
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
140606
Research Use Only
SELM
Recombinant Protein
E. coli
ATAYRPDWNR LSGLTRARVE TCGGSQLNRL KEVKAFVTQD IPFYHNLVMK HLPGADPELV LLGRRYEELE RIPLSEMTRE EINALVQELG FYRKAAPDAQ VPPEYVWAPA KPPEETSDHA DL
Greater than 97.7% as determined by SDS-PAGE.