Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Selenide, water dikinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Selenide, water dikinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6663-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001182531.1
Selenide, water dikinase 1 Protein
Research Use Only
SEPHS1
Recombinant Protein
E. coli
STRESFNPES YELDKSFRLT RFTELKGTGC KVPQDVLQKL LESLQENHFQ EDEQFLGAVM PRLGIGMDTC VIPLRHGGLS LVQTTDYIYP IVDDPYMMGR IACANVLSDL YAMGVTECDN MLMLLGVSNK MTDRERDKVM PLIIQGFKDA AEEAGTSVTG GQTVLNPWIV LGGVATTVCQ PNEFIMPDNA VPGDVLVLTK PLGTQVAVAV HQWLDIPEKW NKIKLVVTQE DVELAYQEAM MNMARLNRTA AGLMHTFNAH AATDITGFGI LGHAQNLAKQ QRNEVSFVIH NLPVLAKMAA VSKACGNMFG LMHGTCPETS GGLLICLPRE QAARFCAEIK SPKYGEGHQA WIIGIVEKGN RTARIIDKPR IIEVAPQVAT QNVNPTPGAT S
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
22929
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol