Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6659-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001281261.1
SDHA Protein
Research Use Only
SDHA
Recombinant Protein
E. coli
SAKVSDSISA QYPVVDHEFD AVVVGAGGAG LRAAFGLSEA GFNTACVTKL FPTRSHTVAA QGGINAALGN MEEDNWRWHF YDTVKGSDWL GDQDAIHYMT EQAPAAVVEL ENYGMPFSRT EDGKIYQRAF GGQSLKFGKG GQAHRCCCVA DRTGHSLLHT LYGRSLRYDT SYFVEYFALD LLMENGECRG VIALCIEDGS IHRIRAKNTV VATGGYGRTY FSCTSAHTST GDGTAMITRA GLPCQDLEFV QFHPTGIYGA GCLITEGCRG EGGILINSQG ERFMERYAPV AKDLASRDVV SRSMTLEIRE GRGCGPEKDH VYLQLHHLPP EQLATRLPGI SETAMIFAGV DVTKEPIPVL PTVHYNMGGI PTNYKGQVLR HVNGQDQIVP GLYACGEAAC ASVHGANRLG ANSLLDLVVF GRACALSIEE SCRPGDKVPP IKPNAGEESV MNLDKLRFAD GSIRTSELRL SMQKSMQNHA AVFRVGSVLQ EGCGKISKLY GDLKHLKTFD RGMVWNTDLV ETLELQNLML CALQTIYGAE ARKESRGAHA REDYKVRIDE YDYSKPIQGQ QKKPFEEHWR KHTLSYVDVG TGKVTLEYRP VIDKTLNEAD CATVPPAIRS Y
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6389
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol