Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Scrapie-responsive protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7501-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001316526.1
Scrapie-responsive protein 1
Research Use Only
SCRG1
Recombinant Protein
Yeast
MPANRLSCYR KILKDHNCHN LPEGVADLTQ IDVNVQDHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11341
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol