Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCP2D1 Protein
A cDNA sequence encoding the SCP2D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 140856 |
---|---|
Nombre | SCP2D1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | SCP2D1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973559
|
enQuireBio™
QP13436-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15963559
|
enQuireBio™
QP13436-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953559
|
enQuireBio™
QP13436-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
140856 | |
Research Use Only | |
SCP2D1 | |
Human | |
His | |
SCP2D1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
SCP2D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MWKRSDH QPKIKAEDGP LVGQFEVLGS VPEPAMPHPL ELSEFESFPV FQDIRLHIRE VGAQLVKKVN AVFQLDITKN GKTILRWTID LKNGSGDMYP GPARLPADTV FTIPESVFME LVLGKMNPQK AFLAGKFKVS GKVLLSWKLE RVFKDWAKF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |