missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Sclerostin domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sclerostin domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6717-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055350

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_056279.1
Sclerostin domain-containing protein 1
Research Use Only
SOSTDC1
Recombinant Protein
E. coli
FKNDATEILY SHVVKPVPAH PSSNSTLNQA RNGGRHFSNT GLDRNTRVQV GCRELRSTKY ISDGQCTSIS PLKELVCAGE CLPLPVLPNW IGGGYGTKYW SRRSSQEWRC VNDKTRTQRI QLQCQDGSTR TYKITVVTAC KCKRYTRQHN ESSHNFESMS PAKPVQHHRE RKRASKSSKH SMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25928
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales