Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sclerostin domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sclerostin domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6717-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035350
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_056279.1
Sclerostin domain-containing protein 1
Research Use Only
SOSTDC1
Recombinant Protein
E. coli
FKNDATEILY SHVVKPVPAH PSSNSTLNQA RNGGRHFSNT GLDRNTRVQV GCRELRSTKY ISDGQCTSIS PLKELVCAGE CLPLPVLPNW IGGGYGTKYW SRRSSQEWRC VNDKTRTQRI QLQCQDGSTR TYKITVVTAC KCKRYTRQHN ESSHNFESMS PAKPVQHHRE RKRASKSSKH SMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25928
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol