Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCAMP3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCAMP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8499-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005689.2
SCAMP3 Protein
Research Use Only
SCAMP3
Recombinant Protein
E. coli
AQSRDGGNPF AEPSELDNPF QDPAVIQHRP SRQYATLDVY NPFETREPPP AYEPPAPAPL PPPSAPSLQP SRKLSPTEPK NYGSYSTQAS AAAATAELLK KQEELNRKAE ELDRRERELQ HAALGGTATR QNNWPPLPSF CPVQPCFFQD ISMEIPQEFQ KTVSTMYYL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10067
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol