Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6639-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002952.1
S100A4 Protein
Research Use Only
S100A4
Recombinant Protein
E. coli
ACPLEKALDV MVSTFHKYSG KEGDKFKLNK SELKELLTRE LPSFLGKRTD EAAFQKLMSN LDSNRDNEVD FQEYCVFLSC IAMMCNEFFE GFPDKQPRKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6275
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol