Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A15 / S100A7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A15 / S100A7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7789-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_789793.1
S100A15 / S100A7A Protein
Research Use Only
S100A7A
Recombinant Protein
Yeast
SNTQAERSII GMIDMFHKYT GRDGKIEKPS LLTMMKENFP NFLSACDKKG IHYLATVFEK KDKNEDKKID FSEFLSLLGD IAADYHKQSH GAAPCSGGSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
338324
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol