Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A10 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre | S100A10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953409
|
enQuireBio™
QP13388-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933409
|
enQuireBio™
QP13388-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943409
|
enQuireBio™
QP13388-1MG |
1 mg |
7270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
S100A10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
S100-A10 is supplied in 1xPBS and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPSQMEHAME TMMFTFHKFA GDKGYLTKED LRVLMEKEFP GFLENQKDPL AVDKIMKDLD QCRDGKVGFQ SFFSLIAGLT IACNDYFVVH MKQKGKK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. 2 bands on Western blot at 15.3 and 30.6 kDa, respectively representing monomeric and dimeric form. |