Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S-phase kinase-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S-phase kinase-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6689-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_008861.2
S-phase kinase-associated protein 1
Research Use Only
SKP1
Recombinant Protein
E. coli
PSIKLQSSDG EIFEVDVEIA KQSVTIKTML EDLGMDDEGD DDPVPLPNVN AAILKKVIQW CTHHKDDPPP PEDDENKEKR TDDIPVWDQE FLKVDQGTLF ELILAANYLD IKGLLDVTCK TVANMIKGKT PEEIRKTFNI KNDFTEEEEA QVRKENQWCE EK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6500
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol