Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribosomal protein S6 kinase beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribosomal protein S6 kinase beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8430-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003943.2
Ribosomal protein S6 kinase beta-2 Protein
Research Use Only
RPS6KB2
Recombinant Protein
E. coli
MAAVFDLDLE TEEGSEGEGE PELSPADACP LAELRAAGLE PVGHYEEVEL TETSVNVGPE RIGPHCFELL RVLGKGGYGK VFQVRKVQGT NLGKIYAMKV LRKAKIVRNA KDTAHTRAER NILESVKHPF IVELAYAFQT GGKLYLILEC LSGGELFTHL EREGIFLEDT ACFYLAEITL ALGHLHSQGI IYRDLKPENI MLSSQGHIKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6199
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol