Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinol dehydrogenase 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol dehydrogenase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6592-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001239579.1
Retinol dehydrogenase 11 Protein
Research Use Only
RDH11
Recombinant Protein
E. coli
PQIRKMLSSG VCTSTVQLPG KVVVVTGANT GIGKETAKEL AQRGARVYLA CRDVEKGELV AKEIQTTTGN QQVLVRKLDL SDTKSIRAFA KGFLAEEKHL HVLINNAGVM MCPYSKTADG FEMHIGVNHL GHFLLTHLLL EKLKESAPSR IVNVSSLAHH LGRIHFHNLQ GEKFYNAGLA YCHSKLANIL FTQELARRLK GSGVTTYSVH PGTVQSELVR HSSFMRWMWW LFSFFIKTPQ QGAQTSLHCA LTEGLEILSG NHFSDCHVAW VSAQARNETI ARRLWDVSCD LLGLPID
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51109
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol