Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinal dehydrogenase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinal dehydrogenase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193826.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8854 |
Nombre | Retinal dehydrogenase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16077331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16027331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-100ug |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16067331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-500ug |
500 μg | |||||||
16047331
|
enQuireBio™
QP8968-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
NP_001193826.1 | |
Retinal dehydrogenase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8854 | |
Research Use Only | |
ALDH1A2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MTSSKIEMPG EVKADPAALM ASLHLLPSPT PNLEIKYTKI FINNEWQNSE SGRVFPVYNP ATGEQVCEVQ EADKADIDKA VQAARLAFSL GSVWRRMDAS ERGRLLDKLA DLVERDRAVL ATMESLNGGK PFLQAFYVDL QGVIKTFRYY AGWADKIHGM TIPVDGDYFT FTRHEPIGVC GQIIPWNFPL LMFAWKIAPA LCCGNTVVIK PAEQTPLSAL YMGALIKEAG FPPGVINILP GYGPTAGAAI ASHIGIDKIA FTGSTEVGKL IQEAAGRSNL KRVTLELGGK SPNIIFADAD LDYAVEQAHQ GVFFNQGQCC TAGSRIFVEE SIYEEFVRRS VERAKRRVVG SPFDPTTEQG PQIDKKQYNK ILELIQSGVA EGAKLECGGK GLGRKGFFIE PTVFSNVTDD MRIAKEEIFG PVQEILRFKT MDEVIERANN SDFGLVAAVF TNDINKALTV SSAMQAGTVW INCYNALNAQ SPFGGFKMSG NGREMGEFGL REYSEVKTVT VKIPQKNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |