Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RELA / Transcription factor p65 / NFkB p65 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RELA / Transcription factor p65 / NFkB p65, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1321-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138610.1
RELA / Transcription factor p65 / NFkB p65 Protein
Research Use Only
RELA
Recombinant Protein
E. coli
MDELFPLIFP AEPAQASGPY VEIIEQPKQR GMRFRYKCEG RSAGSIPGER STDTTKTHPT IKINGYTGPG TVRISLVTKD PPHRPHPHEL VGKDCRDGFY EAELCPDRCI HSFQNLGIQC VKKRDLEQAI SQRIQTNNNP FQVPIEEQRG DYDLNAVRLC FQVTVRDPSG RPLRLPPVLS HPIFDNRAPN TAELKICRVN RNSGSCLGGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5970
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol