Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulator of G-protein signaling 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6602-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005339.1
Regulator of G-protein signaling 10 Protein
Research Use Only
RGS10
Recombinant Protein
E. coli
MFNRAVSRLS RKRPPSDIHD SDGSSSSSHQ SLKSTAKWAA SLENLLEDPE GVKRFREFLK KEFSEENVLF WLACEDFKKM QDKTQMQEKA KEIYMTFLSS KASSQVNVEG QSRLNEKILE EPHPLMFQKL QDQIFNLMKY DSYSRFLKSD LFLKHKRTEE EEEDLPDAQT AAKRASRIYN T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6001
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol