Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1B Protein
A cDNA sequence encoding the REG1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Especificaciones
Nombre | REG1B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953109
|
enQuireBio™
QP13293-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933109
|
enQuireBio™
QP13293-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943109
|
enQuireBio™
QP13293-1MG |
1 mg |
5905.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
REG1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris, pH 8.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS HMQESQTELP NPRISCPEGT NAYRSYCYYF NEDPETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SSTDDSNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWDTGSPS SANAGYCASL TSCSGFKKWK DESCEKKFSF VCKFKN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |