Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Reelin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Reelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6597-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005036.2
Reelin Protein
Research Use Only
RELN
Recombinant Protein
Yeast
AAGYYPRFSP FFFLCTHHGE LEGDGEQGEV LISLHIAGNP TYYVPGQEYH VTISTSTFFD GLLVTGLYTS TSVQASQSIG GSSAFGFGIM SDHQFGNQFM CSVVASHVSH LPTTNLSFIW IAPPAGTGCV NFMATATHRG QVIFKDALAQ QLCEQGAPTD VTVHPHLAEI HSDSIILRDD FDSYHQLQLN PNIWVECNNC ETGEQCGAIM HGNAVTFCEP YGPRELITT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5649
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol