missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RCAN1 Protein

A cDNA sequence encoding the RCAN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13286-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15923089

  • 5450.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

RCAN1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKLYFAQTLH IGSSHLAPPN PDKQFLISPP ASPPVGWKQV EDATPVINYD LLYAISKLGPGEKYELHAAT DTTPSVVVHV CESDQEKEEE EEMERMRRPK PKIIQTRRPE YTPIHLS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 100mM NaCl and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales