Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rap-2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rap-2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6584-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002877.2
Ras-related protein Rap-2b Protein
Research Use Only
RAP2B
Recombinant Protein
E. coli
MREYKVVVLG SGGVGKSALT VQFVTGSFIE KYDPTIEDFY RKEIEVDSSP SVLEILDTAG TEQFASMRDL YIKNGQGFIL VYSLVNQQSF QDIKPMRDQI IRVKRYERVP MILVGNKVDL EGEREVSYGE GKALAEEWSC PFMETSAKNK ASVDELFAEI VRQMNYAAQP NGDEGCCSAC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5912
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol