Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6571-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001278977.1
Ras-related protein Rab-5A Protein
Research Use Only
RAB5A
Recombinant Protein
E. coli
MASRGATRPN GPNTGNKICQ FKLVLLGESA VGKSSLVLRF VKGQFHEFQE STIGAAFLTQ TVCLDDTTVK FEIWDTAGQE RYHSLAPMYY RGAQAAIVVY DITNEESFAR AKNWVKELQR QASPNIVIAL SGNKADLANK RAVDFQEAQS YADDNSLLFM ETSAKTSMNV NEIFMAIAKK LPKNEPQNPG ANSARGRGVD LTEPTQPTRN QCCSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5868
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol