Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-3C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-3C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7937-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304844.1
Ras-related protein Rab-3C Protein
Research Use Only
RAB3C
Recombinant Protein
E. coli
MRHEAPMQMA SAQDARYGQK DSSDQNFDYM FKLLIIGNSS VGKTSFLFRY ADDSFTSAFV STVGIDFKVK TVFKNEKRIK LQIWDTAGQE RYRTITTAYY RGAMGFILMY DITNEESFNA VQDWSTQIKT YSWDNAQVIL VGNKCDMEDE RVISTERGQH LGEQLGFEFF ETSAKDNINV KQTFERLVDI ICDKMSESLE TDPAITAAKQ NTRLKETPPP PQPNCAC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
115827
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol