Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES2 / Chemerin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RARRES2 / Chemerin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8013-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002880.1
RARRES2 / Chemerin Protein
Research Use Only
RARRES2
Recombinant Protein
E. coli
ELTEAQRRGL QVALEEFHKH PPVQWAFQET SVESAVDTPF PAGIFVRLEF KLQQTSCRKR DWKKPECKVR PNGRKRKCLA CIKLGSEDKV LGRLVHCPIE TQVLREAEEH QETQCLRVQR AGEDPHSFYF PGQFAFS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5919
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol