Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB2A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6569-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229573.1
RAB2A Protein
Research Use Only
RAB2A
Recombinant Protein
E. coli
AYAYLFKYII IGDTGVGKSC LLLQFTDKRF QPVHDLTIGV EFGARMITID GKQIKLQIWD TAGQESFRSI TRSYYRGAAG ALLVYDITRR DTFNHLTTWL EDARQHSNSN MVIMLIGNKS DLESRREVKK EEGEAFAREH GLIFMETSAK TASNVEEAFI NTAKEIYEKI QEGVFDINNE ANGIKIGPQH AATNATHAGN QGGQQAGGGC C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5862
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol