Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB27B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB27B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6568-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004154.2
RAB27B Protein
Research Use Only
RAB27B
Recombinant Protein
E. coli
TDGDYDYLIK LLALGDSGVG KTTFLYRYTD NKFNPKFITT VGIDFREKRV VYNAQGPNGS SGKAFKVHLQ LWDTAGQERF RSLTTAFFRD AMGFLLMFDL TSQQSFLNVR NWMSQLQANA YCENPDIVLI GNKADLPDQR EVNERQAREL ADKYGIPYFE TSAATGQNVE KAVETLLDLI MKRMEQCVEK TQIPDTVNGG NSGNLDGEKP PEKKCIC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5874
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol