Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB10 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | RAB10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952909
|
enQuireBio™
QP13228-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932909
|
enQuireBio™
QP13228-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942909
|
enQuireBio™
QP13228-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RAB10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RAB10 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKKTYDLLF KLLLIGDSGV GKTCVLFRFS DDAFNTTFIS TIGIDFKIKT VELQGKKIKL QIWDTAGQER FHTITTSYYR GAMGIMLVYD ITNGKSFENI SKWLRNIDEH ANEDVERMLL GNKCDMDDKR VVPKGKGEQI AREHGIRFFE TSAKANINIE KAFLTLAEDI LRKTPVKEPN SENVDISSGG GVTGWKSKCC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |