Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
655.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_064711.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57026 |
Nombre | Pyridoxal phosphate phosphatase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028861
|
enQuireBio™
QP9859-BA-20UG |
20 μg |
655.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018861
|
enQuireBio™
QP9859-BA-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038861
|
enQuireBio™
QP9859-BA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_064711.1 | |
Pyridoxal phosphate phosphatase Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57026 | |
Research Use Only | |
Pdxp | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MARCERLRGA ALRDVLGRAQ GVLFDCDGVL WNGERAVPGA PELLERLARA GKAALFVSNN SRRARPELAL RFARLGFGGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL PGPPDAPGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPSAGDGAA PRVRAVLVGY DEHFSFAKLR EACAHLRDPE CLLVATDRDP WHPLSDGSRT PGTGSLAAAV ETASGRQALV VGKPSPYMFE CITENFSIDP ARTLMVGDRL ETDILFGHRC GMTTVLTLTG VSRLEEAQAY LAAGQHDLVP HYYVESIADL TEGLED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |