Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Purine nucleoside phosphorylase / PNP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Purine nucleoside phosphorylase / PNP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7263-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000261.2
Purine nucleoside phosphorylase / PNP Protein
Research Use Only
PNP
Recombinant Protein
E. coli
MENGYTYEDY KNTAEWLLSH TKHRPQVAII CGSGLGGLTD KLTQAQIFDY GEIPNFPRST VPGHAGRLVF GFLNGRACVM MQGRFHMYEG YPLWKVTFPV RVFHLLGVDT LVVTNAAGGL NPKFEVGDIM LIRDHINLPG FSGQNPLRGP NDERFGDRFP AMSDAYDRTM RQRALSTWKQ MGEQRELQEG TYVMVAGPSF ETVAECRVLQ KLGADAVGMS TVPEVIVARH CGLRVFGFSL ITNKVIMDYE SLEKANHEEV LAAGKQAAQK LEQFVSILMA SIPLPDKAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4860
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol