Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6554-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074110
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001035059.1
PTPN5 Protein
Research Use Only
PTPN5
Recombinant Protein
E. coli
LQAEFFEIPM NFVDPKEYDI PGLVRKNRYK TILPNPHSRV CLTSPDPDDP LSSYINANYI RGYGGEEKVY IATQGPIVST VADFWRMVWQ EHTPIIVMIT NIEEMNEKCT EYWPEEQVAY DGVEITVQKV IHTEDYRLRL ISLKSGTEER GLKHYWFTSW PDQKTPDRAP PLLHLVREVE EAAQQEGPHC APIIVHCSAG IGRTGCFIAT SICCQQLRQE GVVDILKTTC QLRQDRGGMI QTCEQYQFVH HVMSLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84867
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol